Przejdź do
32884
Giemsa Stain
Modified Solution
Synonim(y):
Azure eosin methylene blue, Giemsa solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
611,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
MDL number:
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Giemsa Stain, Modified Solution, according to Giemsa
form
liquid
Quality Segment
quality
according to Giemsa
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
color
dark blue
pH
6.9
density
1.036 g/cm3 at 20 °C
suitability
passes test for UV spectrum
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Modified Giemsa stain means when the pH of the Giemsa stain is changed from the usual 6.8 to 9.0.
Application
Modified Giemsa stain may be used for the identification of each human chromosome by differentials staining.
Biochem/physiol Actions
When blood films are stained using Giemsa Stain, the nucleus and cytoplasm of white blood cells take on characteristic blue or pink coloration. The use of purified eosin and thiazine dyes minimizes lot-to-lot variation.
Other Notes
Giemsa stain, modified, 0.4%, w/v, in buffered methanol solution, pH 6.8. Also contains stabilizers.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48900G5637G4507
description
according to Giemsa
description
(for the staining (of cellular blood components and blood parasites))
description
certified by the BSC
description
technical grade, used as a blood stain
suitability
passes test for UV spectrum
suitability
spirochetes, Histoplasma spp., Chlamydia spp., bacteria, Trichomonas spp., Plasmodium spp., protozoa
suitability
-
suitability
application for blood stain
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
color
dark blue
color
-
color
dark green to very dark green
color
dark greenvery dark
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
form
liquid
form
-
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Giemsa Stain, Modified Solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the recommended dilution to use this stain at and what product do you recommend to dilute it in?
    1 answer
    1. Giemsa solution is typically diluted with either deionized water or a low molarity phosphate buffer. Weise and Sorsensen phosphate buffer solutions are typically used. Dilutions can range from 1:10 to 1:80. The most common range for dilutions are either 1:20 or 1:40
      Helpful?
  2. To stain a blood smear does this product need to be diluted in PBS? What is the recommended ratio of stain to PBS?
    1 answer
    1. Giemsa solution should never be diluted in PBS. Giemsa solution is typically diluted with either deionized water or a low molarity phosphate buffer. Weise and Sorsensen phosphate buffer solutions are typically used. Dilutions can range from 1:10 to 1:80. The most common range for dilutions are either 1:20 or 1:40.
      Helpful?
  3. Hello I would like to ask if this product is suitable for G banding of human chromosomes. Thank you very much!
    1 answer
    1. Product 32884 has not been suitability tested for G banding of human chromosomes. There is no available protocol for use of the product for G banding of human chromosomes. The quality control testing performed on a lot-to-lot basis includes testing for appearance, density, pH, and UV absorbance.