This product is supplied as a neat liquid. It is not a solution solubilized in a solvent. The product has a density of 0.869 g/mL at 20 °C and 0.873 g/mL at 25 °C , molecular weight of 102.18 g/mol, and a minimum purity of 99.5%. The concentration of the product is approximately 8.5 M based on the density.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3790,00 zł 3221,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.458
bp
178-180 °C (lit.)
mp
14-16 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
density
0.869 g/mL at 20 °C, 0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-7H2
InChI key
VHRGRCVQAFMJIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum, ≥97.0% (GC) | description 95% | description analytical standard | description ≥99.0% (AT) |
| assay ≥97.0% (GC) | assay 95% | assay ≥96.5% (GC), 96.5-103.5% (T) | assay ≥99.0% (AT) |
| solubility 1 M HCl: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 178-180 °C (lit.) | bp 178-180 °C (lit.) | bp 178-180 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form liquid | form - | form powder |
| refractive index n20/D 1.458 | refractive index n20/D 1.458 (lit.) | refractive index n20/D 1.458 (lit.), n20/D 1.457-1.459 | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cadaverine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Dear, I purchased this product few years ago, and I was wondering what is the solvent used to solubilize cadaverine (in this product) and the estimated molecular concentration of cadaverine in this disposal. Thank you for your help.