Merck
33501
Ethyl diazoacetate
purum
Synonim(y):
DAAE
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
N=N=CHCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.10
EC Number:
210-810-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
107654
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
impurities
≤10% dichloromethane
refractive index
n20/D 1.46
bp
140-141 °C/720 mmHg (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reagent for the cyclopropanation of olefins
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)