Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 267,00 zł |
Informacje o tej pozycji
267,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCOc1nc(ns1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C5H5Cl3N2OS/c1-2-11-4-9-3(10-12-4)5(6,7)8/h2H2,1H3
InChI key
KQTVWCSONPJJPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| format neat | format - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| application(s) agriculture | application(s) - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etridiazole
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
310.1 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
154.5 °C - open cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?