Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human coronary artery (normal, tunica intima and media)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Ludzkie komórki mięśni gładkich tętnic wieńcowych (HCASMC) stanowią doskonały system modelowy do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza tych związanych z mechanizmami hiperplazji i przerostu komórek mięśni gładkich błony wewnętrznej prowadzącymi do okluzji naczyń w miażdżycy i restenozy stentu.
HCASMC został wykorzystany w wielu badaniach naukowych, na przykład do:
- badania szlaków sygnałowych regulujących różnicowanie mięśni gładkich (Zhou, 2010); oraz przewlekłego stanu zapalnego ściany tętnic, który prowadzi do miażdżycy (Kiyan, 2014)
- Wykazać, że STAT-1 i STAT-3 regulują produkcję VEGF w komórkach mięśni gładkich poprzez przeciwstawny wpływ na ekspresję HIF-1α (Albasanz-Puig, 2012); zbadać mechanizmy niedotlenienia i urazów reoksygenacyjnych poprzez wykazanie zwiększonej produkcji ROS i cytokin zapalnych, a ponadto wykazanie, że DHA nie jest korzystny w tego typu urazach (Feng, 2012).
- Zbadanie różnic w ekspresji genów między komórkami mięśni gładkich z różnych tętnic, leżących u podstaw ich zróżnicowanej odpowiedzi na urazy i bodźce proliferacyjne (Lange, 2013).
- Zasugerowanie hipermetylacji genu SOCS3 jako związku między TNF-α i IGF-1 uwalnianymi w odpowiedzi na uraz mechaniczny podczas interwencji wieńcowej, a indukcją cytokin prowadzących do hiperplazji błony wewnętrznej i restenozy (Dhar, 2013).
- Opracowanie nowego inhibitora ukierunkowanego na VEGFR/MET o zwiększonej skuteczności przeciwnowotworowej i zmniejszonej toksyczności (Fujita, 2013); oraz zbadanie nowych terapii i kombinacji leków w celu osiągnięcia optymalnej selektywności docelowej (Lehar, 2009; Wo-Wong, 2013).
- Opracowanie elastycznych rusztowań dla inżynierii tkankowej (Nivison-Smith, 2010, 2012) i nowych strategii leczenia w celu zapobiegania restenozie w stencie poprzez projektowanie nowych materiałów (Crowder, 2012) lub terapii lekowych w celu preferencyjnego hamowania wzrostu komórek mięśni gładkich (O'Neill, 2009; Mociornita, 2013).
Charakterystyka: pozytywny dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 500,000 cryopreserved cells | description 500,000 proliferating cells |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode - | growth mode - |
| morphology smooth muscle | morphology smooth muscle | morphology (smooth muscle) | morphology (smooth muscle) |
| relevant disease(s) diabetes; stroke; cardiovascular diseases | relevant disease(s) diabetes; stroke; cardiovascular diseases | relevant disease(s) hypertension; cardiovascular diseases | relevant disease(s) hypertension; cardiovascular diseases |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human coronary artery (normal, tunica intima and media) | biological source bovine coronary artery (tunica intima and media) | biological source human coronary artery | biological source human coronary artery |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 60 | karyotype - | karyotype - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?