Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human aorta (normal, tunica intima and tunica media, fibrous plaque-free)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
smooth muscle
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human aorta (normal, tunica intima and tunica media, fibrous plaque-free)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki mięśni gładkich aorty (HAOSMC) stanowią doskonały system modelowy do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza tych związanych z mechanizmami hiperplazji i przerostu komórek mięśni gładkich błony wewnętrznej prowadzącymi do niedrożności naczyń w miażdżycy i restenozy w stencie.
HAOSMC zostały wykorzystane w dziesiątkach badań naukowych, na przykład w celu: wyjaśnienia szlaków sygnałowych cytokin i czynników wzrostu związanych z molekularną regulacją proliferacji komórek mięśni gładkich, migracji i ogólnej funkcji naczyń (Liu, 2009; Tan, 2009; Seymour, 2010; Chen, 2011; Hirase, 2013; Stein, 2013);
Charakterystyka: Pozytywny dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Ludzkie komórki mięśni gładkich aorty (HAOSMC) stanowią doskonały system modelowy do badania wszystkich aspektów funkcji i chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza tych związanych z mechanizmami hiperplazji i przerostu komórek mięśni gładkich błony wewnętrznej prowadzącymi do niedrożności naczyń w miażdżycy i restenozy w stencie.
HAOSMC zostały wykorzystane w dziesiątkach badań naukowych, na przykład w celu: wyjaśnienia szlaków sygnałowych cytokin i czynników wzrostu związanych z molekularną regulacją proliferacji komórek mięśni gładkich, migracji i ogólnej funkcji naczyń (Liu, 2009; Tan, 2009; Seymour, 2010; Chen, 2011; Hirase, 2013; Stein, 2013);
- zrozumieć związane z hiperglikemią czynniki ryzyka miażdżycy u pacjentów z cukrzycą (Maier, 2010), a także wpływ etanolu na zwapnienie naczyń (Oros, 2012);
- zbadać odkładanie elastycznej macierzy zewnątrzkomórkowej i jej rolę w zdrowiu układu sercowo-naczyniowego, naprawie uszkodzonych naczyń krwionośnych i skutecznej inżynierii tkankowej (Gacchina, 2010, 2011; Venkataraman, 2012; Phillippi, 2013);
- badać mechanizmy i wpływ mechanoregulacji na proliferację i funkcjonowanie komórek mięśni gładkich (Jiang, 2009; Venkataraman, 2013, 2014) oraz opracowywać zaawansowane technologie stentów, w tym nowe materiały powierzchniowe oraz systemy dostarczania leków i genów w celu zapobiegania restenozie i innym okluzyjnym chorobom naczyń (Brito, 2010; Deshpande, 2013; Kakade, 2013; Lamichhane, 2013).
Charakterystyka: Pozytywny dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Application
skurcz ściany aorty, rola smc w normalnych warunkach, ciśnienie krwi, dystrybucja natlenowanej krwi przez krążenie ogólnoustrojowe
Biochem/physiol Actions
Aorta
Preparation Note
- 3. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z Protokołem KulturyHAOSMC.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?