Przejdź do
36611
Metaldehyde
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Acetaldehyde polymerized
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
197,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CHO)n
Numer CAS:
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
197,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-5-9-6(2)11-8(4)12-7(3)10-5/h5-8H,1-4H3
InChI key
GKKDCARASOJPNG-UHFFFAOYSA-N
General description
Metaldehyde is an active ingredient, commonly used in organic pesticides, which can be widely used in agriculture in order to control mollusca species like snails, slug etc.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
63990
description
PESTANAL®, analytical standard
description
powder
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metaldehyde
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review