Przejdź do
36617
Diphenyl phthalate
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(CO2C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-546-4
Beilstein/REAXYS Number:
2473390
MDL number:
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
74-76 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10588090677
description
PESTANAL®, analytical standard
description
99%
description
TraceCERT®, 1000 mg/L phthalate in water (nominal concentration)
format
neat
format
-
format
single component solution
grade
analytical standard
grade
-
grade
TraceCERT®, certified reference material
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
TraceCERT®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
74-76 °C (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
mp
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenyl phthalate
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)