Przejdź do
36780
Fluroxypyr-1-methylheptyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-Methylheptyl (4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxy)acetate, Fluroxypyr meptyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21Cl2FN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.24
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
279-752-9
MDL number:
eCl@ss:
25140904
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCCCC(C)OC(=O)COc1nc(F)c(Cl)c(N)c1Cl
InChI
1S/C15H21Cl2FN2O3/c1-3-4-5-6-7-9(2)23-10(21)8-22-15-12(17)13(19)11(16)14(18)20-15/h9H,3-8H2,1-2H3,(H2,19,20)
InChI key
OLZQTUCTGLHFTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluroxypyr-1-methylheptyl ester is a selective post-emergent and systemic herbicide.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
331970088101887
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
description
analytical standard
description
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
environmental
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
81406-37-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)