Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.30
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5574454
eCl@ss:
32150324
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPCE)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 450 nm; λem 468 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)NN)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H17N3O3/c1-3-17(4-2)10-6-5-9-7-11(13(18)16-15)14(19)20-12(9)8-10/h5-8H,3-4,15H2,1-2H3,(H,16,18)
InChI key
LYBMHAINSFEHRL-UHFFFAOYSA-N
General description
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbohydrazide is a coumarin-hydrazide reagent typically used as a fluorescent chemical probe for labeling of cellular carbonyls.
Application
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbohydrazide is used for derivatization and detection of carboxylic acid and carbonylated molecules such as lipid peroxidation products (LPP) by electrospray ionization-mass spectrometry (ESI-MS) in positive ion mode. It may be used as a fluorescent label for the determination of lipid aldehydes in food products by normal phase liquid chromatography (NPLC) coupled to ESI-MS and fluorescent detector (FLD) and for the derivatization of monoterpene alcohols in urine prior to analysis by high performance liquid chromatography(HPLC) with FLD coupled to ESI-MS.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Derivatizing agent for carboxylic acid detection
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?