Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7O6P · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.06 (free acid basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(COP(O)(O)=O)=O
InChI
1S/C3H7O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h4H,1-2H2,(H2,6,7,8)
InChI key
GNGACRATGGDKBX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis, gluconeogenesis, glycerol metabolism, phosphatidic acid synthesis, fat metabolism, and the Calvin cycle.
Analysis Note
may contain up to 2-mol-equivalents water
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (TLC) | description ≥95.0% (TLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form powder | form - | form - | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Dihydroxyacetone phosphate lithium salt applications | - | - | - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?