Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
7.0 mg/mL
pH
<1.0
application(s)
cytology
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChI key
PFRYFZZSECNQOL-WUKNDPDISA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description - | description diazonium dye | description Select reagents packaged in gelatin capsules |
| concentration 7.0 mg/mL | concentration - | concentration - |
| form solution | form powder | form - |
| application(s) hematology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) hematology |
| Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 500 |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD for in vitro diagnostic use |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
97-56-3
97-56-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?