Przejdź do
39220
Dansyl chloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
1-Dimethylaminonaphthalene-5-sulfonyl chloride, 5-(Dimethylamino) naphthalene-1-sulfonyl chloride, DNS Chloride, DNSCl, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12ClNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.75
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-092-6
Beilstein/REAXYS Number:
2217205
MDL number:
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
269.75 g/mol
composition
Carbon Content, 53.57% , Hydrogen Content, 4.49% , Nitrogen Content, 5.00%
concentration
≤100% (5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride)
color
orange-yellow, light yellow to dark yellow, yellow-orange, light yellow-orange to dark orange
mp
72-74 °C (lit.)
solubility
acetone: 0.2 g/10 mL
fluorescence
λex 337 nm; λem 492 nm in chloroform (after derivatization with hexylamine)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Dansyl Chloride, also known as 5-dimethylamino naphthalene-1-sulfonyl chloride, is a pre-column derivatization reagent. After the derivatization reaction, the fluorescent derivatives are analyzed using several analytical methods like NMR, IR, UV-vis, and fluorescence microscopy. Dansyl Chloride is a typical aromatic sulphonyl chloride that reacts with various bases, resulting in derivatives with variable stability.
Application
Dansyl Chloride is used as a derivatization reagent to study extensive metabolism and low doses of ethinylestradiol administered during pre-clinical studies. Studies conducted to determine bisphenols in human serum through the HPLC method used Dansyl Chloride to obtain the derivative products. Dansyl Chloride derivatives are suitable for LC/MS determination and characterization of glyphosate, aminomethylphosphonic acid (AMPA), and glufosinate from food samples.
A fluorogenic reagent for fluorescent N-terminal derivatization of amino acids and peptides and detection by reverse phase HPLC.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D262531115503641
description
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for amino acid labeling, powder and chunks, ≥99% (HPLC)
description
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines.
description
LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (LC/MS)
assay
≥99.0% (HPLC)
concentration
≤100% (5-dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl chloride)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder and chunks
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dansyl chloride
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)