Przejdź do
39286
Hydroxystilbamidine bis(methanesulfonate)
suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-Hydroxystilbene-4,4′-dicarboxamidine bis(methanesulfonate), Fluoro-Gold
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N4O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.54
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116100
MDL number:
6100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 340 nm nm in phosphate buffer (pH 6.0 with DNA)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(cc2O)C(N)=N
InChI
1S/C16H16N4O.2CH4O3S/c17-15(18)12-5-2-10(3-6-12)1-4-11-7-8-13(16(19)20)9-14(11)21;2*1-5(2,3)4/h1-9,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H3,(H,2,3,4)/b4-1+;;
InChI key
YGNSQKCULHSJDC-HFPMQDOPSA-N
General description
Hydroxystilbamidine bis (methanesulfonate), also known as Fluoro-Gold, is a retrograde fluorescent tracer. Chemically, Hydroxystilbamidine is a weak base and can cross cell membranes in its uncharged form.
A few properties of Hydroxystilbamidine bis (methanesulfonate) are:
  • Intense Fluorescence.
  • Extensive filling of dendrites.
  • High Resistance to fading.
  • No uptake by undamaged fibers.
  • No diffusion from labelled cells.
  • Highly compatible with other neuro-histochemical techniques.
Application
Hydroxystilbamidine bis (methanesulfonate) or Fluoro-Gold (FG) is used to label neurons and investigate the early effects of hearing loss. It is used to study morphological features of extensive axonal projections within the CNS by labelling the cells.
Hydroxystilbamidine bis(methanesulfonate), a fluorescent retrograde tracer (axonal transport), is used for neural mapping in microanatomical research.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS011444
description
suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC)
description
AldrichCPR
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
fluorescence
λex 340 nm nm in phosphate buffer (pH 6.0 with DNA)
fluorescence
-
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)