Przejdź do
40165
Dimethyldioctadecylammonium bromide
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
Distearyldimethylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
593,00 zł
504,05 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)17]2N(Br)(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.95
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-037-6
Beilstein/REAXYS Number:
3580323
MDL number:
504,05 zł
Cena katalogowa593,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
mol wt
630.95 g/mol
technique(s)
dialysis: suitable, enzyme immunoassay: suitable, protein purification: suitable
mp
~160 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D2779890810P890810C
18:0 DDAB Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
890810P
18:0 DDAB
18:0 DDAB Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
890810C
18:0 DDAB
description
≥98.0% (AT)
description
≥98% (TLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, protein purification: suitable, dialysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
description
cationic
description
cationic
description
-
description
-
mol wt
630.95 g/mol
mol wt
630.95 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mp
~160 °C
mp
~160 °C
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)