Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2710,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 590 nm; λem 619 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence |
| suitability suitable for fluorescence | suitability corresponds for gel electrophoresis, suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence, corresponds for SDS-PAGE | suitability suitable for fluorescence, suitable for gel electrophoresis |
| fluorescence λex 590 nm; λem 619 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 565 nm; λem 590 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - | fluorescence λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?