This material is manufactured by ATTO-Tec, who provides only a structure of the parent ATTO 488. See below for an image of this structure, as well as a rendition of the NHS-ester published in the material PubChem profile:
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1810,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
form
powder
mol wt
686.66 g/mol
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
color
orange, red
λmax
501-507 nm in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV absorption
λ: 501-507 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)C(=O)C2=CC=CC=C2C3=C4C=CC(=[NH2+])C(=C4OC5=C3C=CC(=C5S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)O
InChI
InChI=1S/C29H26N4O12S2/c1-32(14-4-7-23(36)45-33-21(34)12-13-22(33)35)29(37)16-6-3-2-5-15(16)24-17-8-10-19(30)27(46(38,39)40)25(17)44-26-18(24)9-11-20(31)28(26)47(41,42)43/h2-3,5-6,8-11,30H,4,7,12-14,31H2,1H3,(H,38,39,40)(H,41,42,43)
InChI key
QYLVUXZLEBHDMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Strong Absorption.
- High Fluorescence quantum yield.
- High Photostability.
- Excellent water solubility.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| color orange, red | color - | color - | color - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling ) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, could you indicate the structure of Atto 488 NHS ester? Thanks
1 answer