Przejdź do
72709
Atto 488 azide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352125
eCl@ss:
32150313
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
mol wt
Mw 903 g/mol
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV absorption
λ: 501-507 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 488 is a superior fluorescence label with high molecular absorption (90.000) and quantum yield (0.80) as well as sufficient stoke′s shift. It is optimised for excitation with argon laser, and is characterized by high photo stability.
The azide modification is suitable for reactions with alkyne groups (Huisgen reaction - "Click Chemistry").
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
744174105128562
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, ≥90% (HPLC), suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
solid
form
solid
form
-
form
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling )
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)