Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3690,00 zł 2583,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2583,00 zł
Cena katalogowa3690,00 złZaoszczędź 30%product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(=O)c1cc(ccc1-c2c3cc4CCCN5CCCc(c45)c3[o+]c6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)C(=O)ON9C(=O)CCC9=O
InChI
1S/C37H33N3O7/c41-29-11-12-30(42)40(29)47-37(45)22-9-10-23(26(19-22)36(43)44)31-27-17-20-5-1-13-38-15-3-7-24(32(20)38)34(27)46-35-25-8-4-16-39-14-2-6-21(33(25)39)18-28(31)35/h9-10,17-19H,1-8,11-16H2
InChI key
BTTBJYLMDASSAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 |
| form powder | form powder |
| solubility acetonitrile: soluble, DMF: soluble | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?