This product is tested for purity only. The impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet to view the test performed on this product: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/327/726/42002-BULK-F.pdf.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł 519,35 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11N2NaO9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160703
519,35 zł
Cena katalogowa611,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
~90%
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCC(ON2C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C12H12N2O9S.Na/c15-8-3-4-9(16)13(8)5-1-2-11(18)23-14-10(17)6-7(12(14)19)24(20,21)22;/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
ULARYIUTHAWJMU-UHFFFAOYSA-M
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Reagent for amine-to-thiol cross-linking
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,