Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥90.0% (HPLC)
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C13H24O2/c1-12(2)10-8-6-4-3-5-7-9-11-13(14)15/h9,11-12H,3-8,10H2,1-2H3,(H,14,15)/b11-9-
InChI key
SNTXNGAQYNSTHI-LUAWRHEFSA-N
Application
Diffusible signal factor (cis-11-methyl-2-dodecenoic acid, DSF) is used to study cell-cell communication by pathogenic bacteria such as Xanthomonas campestris pv. Campestris (Xcc). DSF is involved in the synchronization of virulence gene expression and biofilm dispersal.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥90.0% (HPLC) | description ≥94.0% (HPLC) | description 95% |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥94.0% (HPLC) | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?