Przejdź do
42418
D-Lactaldehyde solution
≥95.0% (TLC), liquid
Synonim(y):
(2R)-2-Hydroxypropanal solution, (R)-2-Hydroxypropionaldehyde solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
980,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
D-Lactaldehyde solution, 1 M in H2O
assay
≥95.0% (TLC)
Quality Segment
form
liquid
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
concentration
1 M in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(5)2-4/h2-3,5H,1H3/t3-/m1/s1
InChI key
BSABBBMNWQWLLU-GSVOUGTGSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Lactaldehyde is an intermediate in the pyruvate metabolic pathway. Pyruvaldehyde is irreversibly produced from D-lactaldehyde via the enzyme glyoxylate reductase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
25247647014354400
description
1 M in H2O
description
ACS reagent, ≥85%
description
1 M in H2O
description
-
assay
≥95.0% (TLC)
assay
85.0-90.0%
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
concentration
1 M in H2O
concentration
≥85%, 85.0-90.0% in H2O
concentration
1 M in H2O
concentration
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.0:2.0 (HPLC)
optical purity
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)