Przejdź do
42945
(−)-Hydroxymatairesinol, mixture of epimers
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
(3R,4R)-Dihydro-4-[hydroxy(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone, 7-Hydroxymatairesinol-7-allo-Hydroxymatairesinol mixture
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.38
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥90% (HPLC)
SMILES string
COc1cc(C[C@H]2COC(=O)[C@H]2C(O)c3ccc(O)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C20H22O7/c1-25-16-8-11(3-5-14(16)21)7-13-10-27-20(24)18(13)19(23)12-4-6-15(22)17(9-12)26-2/h3-6,8-9,13,18-19,21-23H,7,10H2,1-2H3/t13-,18+,19?/m0/s1
InChI key
ZZSOKNNVDKKSDE-HDOPWBOFSA-N
Application
This product is an epimeric mixture of hydroxymatairesinol, a plant phytoestrogen, which may be used to study its proestrogenic, antioxidant and chemopreventative properties.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)