Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-773-7
NACRES:
NA.54
Numer WE:
Specific activity:
≥30.0 U/g
Recombinant:
expressed in E. coli
501,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
crystalline, crystals, powder or flakes
specific activity
≥30.0 U/g
storage temp.
−20°C
Application
Esterase Isoenzymes may be used to identify the monocytic element in normal and leukemic cells. They may be used for the biochemical characterization of different hematopoietic cell lineages and stages of differentiation when studying leukemias and lymphomas. Esterase Isoenzyme 1, product 43388, is recombinant and from porcine liver. It is expressed in E. coli.
Biochem/physiol Actions
An esterase is a hydrolase that splits esters into acids and alcohols.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol 4-nitrophenyl-L-acetate per minute at pH 7.5 and 30°C.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥30.0 U/g | description lyophilized powder, ≥15 units/mg solid |
| specific activity ≥30.0 U/g | specific activity ≥15 units/mg solid |
| form powder or flakes, crystalline, crystals | form lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?