Przejdź do
43608
3,3′-Dipropylthiadicarbocyanine iodide
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
3-Propyl-2-[5-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, DiSC3(5)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H27IN2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.53
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32039090
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
mp
245 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble
fluorescence
λex 500 nm; λem 705 nm in DMF
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[I-].CCCN1C(\Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCC
InChI
1S/C25H27N2S2.HI/c1-3-18-26-20-12-8-10-14-22(20)28-24(26)16-6-5-7-17-25-27(19-4-2)21-13-9-11-15-23(21)29-25;/h5-17H,3-4,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
Application
3,3′-Dipropylthiadicarbocyanine iodide [DiSC3(5)] is used as a fluorogenic probe to detect and measure changes in transmembrane potential or configuration induced by membrane altering agents.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Transmembrane potential measurements
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)