Przejdź do
4390733
iTRAQ® Reagent - 8PLEX 25U Bulk Pack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160702
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
General description
Includes 8 tubes. Each tube contains 25 units of an individual 8-plex reagent. This kit contains the reagents in the equivalent Sciex iChemistry® product number 4393528.
Analysis Note
To view the Protocol for the iTRAQ Reagents 8-plex Kit, please visit this Protocol link.
To view the Chemistry Quick Reference Card for the iTRAQ Reagents, please visit this Chemistry Quick Reference Card link.
Legal Information
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)