Informacje o tej pozycji
Form:
lyophilized solid
Biological source:
rabbit
biological source
rabbit
form
lyophilized solid
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... F3(100009127)
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
One vial contains 3-4 mg thromboplastin.
Preparation Note
Reconstitute the content of 1 vial in 4 ml 10 mm CaCl2
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?