Przejdź do
44613
Durcupan™ ACM
single component C, accelerator 960 (DY 060)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
MDL number:
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
General description
Awater-soluble embedding medium for EM based on an aliphatic polyepoxide.
Application
Durcupan™ACM, single component C, accelerator 960 (DY 060) has been used for:
  • A method to prepare large resin sections for counting myelinated axons in rodent CNS and PNS structures.: This study presents a technique using Durcupan ACM for preparing large resin sections, enhancing the analysis of myelinated axons in rodent central and peripheral nervous systems.
  • Three-dimensional immersive virtual reality for studying cellular compartments in 3D models from EM preparations of neural tissues.: This research utilizes Durcupan ACM in electron microscopy to create 3D models of neural tissues, facilitating studies via immersive virtual reality.
  • Long-term effect of prazosin and losartan administration on blood pressure, heart, carotid artery, and acetylcholine induced dilation of cardiovascular system of young Wistar rats and SHR.: Explores the cardiovascular effects in rats using Durcupan ACM embedded samples for detailed tissue analysis.
  • Embedding material for electron microscopy on the basis of Araldite®.
Features and Benefits
Mixtures of Durcupan ACM present an interesting alternative to methacrylates for embedding sections for electron microscopy. They present the advantage that they harden uniformly, practically without shrinkage. All fixing agents normally used for electronmicroscopic work are also suitable for the Durcupan ACM embedding process. This process consists of three phases: dehydration of the tissue with acetone or ethyl alcohol, infiltration with the embedding agent, followed by hardening.
Legal Information
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
Durcupan is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
446144461144612
description
single component C, accelerator 960 (DY 060)
description
single component D
description
single component A, M epoxy resin
description
single component B, hardener 964
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Durcupan™ ACM
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
90-72-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)