Przejdź do
44687
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-ribofuranoside
≥98.0% (HPLC), powder
Synonim(y):
X β-D-ribofuranoside, X-riboside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
321,30 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
1037,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13BrClNO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.60
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
321,30 zł
Cena katalogowa378,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-ribofuranoside, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -102.0±3.0°, c = 1 in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H13BrClNO5/c14-5-1-2-6-9(10(5)15)7(3-16-6)20-13-12(19)11(18)8(4-17)21-13/h1-3,8,11-13,16-19H,4H2/t8-,11-,12-,13-/m1/s1
InChI key
RYLVNYDICPAOQR-HUXSOILUSA-N
Application
Evaluation of novel beta-ribosidase substrates for the differentiation of Gram-negative bacteria
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Supplied by Glycosynth Limited, U.S. Patent No. 7,323,488, European Patent Nos. 1436411 and 1438424, for use only in internal research conducted by the purchaser. No rights under the aforementioned patents are conveyed which permit the resale, transfer, or use for purposes other than research. Rights under the aforementioned patents, for purposes other than internal research, may be obtained by contacting Glycosynth Limited.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
15901815902643188
description
≥98.0% (HPLC)
description
98%
description
98%
description
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -102.0±3.0°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
optical activity
[α]26/D −11.4°, c = 10 in chloroform
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)