Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 809,00 zł |
Informacje o tej pozycji
809,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
COc1cc(C)c(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)c(C)c1C
InChI
1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+
InChI key
IHUNBGSDBOWDMA-AQFIFDHZSA-N
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| Gene Information human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258) | Gene Information human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258) | Gene Information human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258) | Gene Information human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258) |
high purity Acitretin for research | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acitretin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?