Przejdź do
45253
Wright Stain solution
suitable for microscopy
Synonim(y):
Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright’s eosin methylene blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
eCl@ss:
32150326
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
technique(s)
microbe id | staining: suitable
impurities
methanol
density
0.80 g/mL at 20 °C
suitability
suitable for microscopy, Chlamydia spp., Histoplasma spp., Plasmodium spp., Trichomonas spp., bacteria, protozoa, spirochetes
SMILES string
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Wright Stain is a modified Romanowsky stain commonly used for the cellular elements of blood. Wright′s stain is a mixture of eosin Y with polychromed (oxidized and partly demethylated) methylene blue and therefore termed polychrome stains. The hematological stain is intended for differentially staining peripheral blood and bone marrow films.
Application
Wright stain has been used to determine the number of white blood cell types (neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, and basophils) per microliter of whole blood.
Other Notes
Blood stain
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
861375W062545252
description
suitable for microscopy
description
certified by the BSC
description
suitable for blood stain
description
BioReagent, suitable for microscopy
suitability
bacteria, Trichomonas spp., protozoa, spirochetes, Chlamydia spp., suitable for microscopy, Plasmodium spp., Histoplasma spp.
suitability
-
suitability
suitable for blood stain
suitability
suitable for microscopy
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
density
0.80 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
impurities
methanol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright Stain solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)