The molecular weight of this product has not been determined. Various publications suggest that this enzyme is a dimer with an approximate molecular weight of 110,000 daltons. Each subunit is reported to be 57,000 daltons. See the link below for additional information:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7117244/
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥0.2 U/g
Nie można obecnie kupić produktu 45299. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzymes which hydrolizes 1 μmol (S)-NEPC [(2S,3S)-trans-3-phenyl-2-oxiranylmethyl-4-nitrophenyl carbonate, Prod. No. 04088] per minute at pH 8.0 and 25 °C
Asymmetric hydrolysis of epoxides to optically active diols
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, I was wondering if you could please let me know the molecular weight of this enzyme from Rhodococcus rhodochrous.