Przejdź do
45690
Erythrosin extra bluish
suitable for microscopy
Synonim(y):
2′,4′,5′,7′-Tetraiodofluorescein disodium salt, Acid Red 51, Iodoeosin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
755,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H6I4Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
879.86
EC Number:
240-474-8
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1443945
Colour Index Number:
45430
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
technique(s)
titration: suitable
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1c(I)cc2c(Oc3c(I)c([O-])c(I)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1I
InChI
1S/C20H8I4O5.2Na/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;;/h1-6,25-26H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RAGZEDHHTPQLAI-UHFFFAOYSA-L
General description
Erythrosin extra bluish is a brown color powder, that is soluble in ethanol and water. Its pH ranges from 2.5 to 4. It is used in color filters, light emitting diodes, cosmetics, hair dyes etc. It has several biological applications like detecting gene expression, treating age related macular degeneration, diabetes, obesity etc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
98707198269E8886
description
suitable for microscopy
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
certified by the BSC, Dye content ≥85 %
description
certified by the BSC
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythrosin extra bluish
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
359.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
182 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)