Przejdź do
45698
Trichlorfon
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonic acid dimethyl ester, Metrifonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8Cl3O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-149-3
Beilstein/REAXYS Number:
1709434
MDL number:
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
InChI key
NFACJZMKEDPNKN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Trichlorfon also known as metrifonate, is an insecticide that functions as an inhibitor of acetylcholine esterase. Trichlorfon has been shown to induce DNA damage and genetic defects in numerous cell lines in addition to inducing aneuploidy in male mouse germ cells.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM676181680801SAB4700912
Trichlorfon United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1680801
Trichlorfon
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
clone dG9
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlorfon
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)