Przejdź do
45763
Fenazox
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Azoxybenzene, Fenazox
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-802-1
Beilstein/REAXYS Number:
7462853
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[O-]\[N+](=N/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-14(12-9-5-2-6-10-12)13-11-7-3-1-4-8-11/h1-10H/b14-13-
InChI key
GAUZCKBSTZFWCT-YPKPFQOOSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)