Przejdź do
46102
Fludioxonil
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H6F2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8393936
eCl@ss:
25140904
414,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
FC1(F)Oc2cccc(c2O1)-c3c[nH]cc3C#N
InChI
1S/C12H6F2N2O2/c13-12(14)17-10-3-1-2-8(11(10)18-12)9-6-16-5-7(9)4-15/h1-3,5-6,16H
InChI key
MUJOIMFVNIBMKC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fludioxonil fungicide in agricultural biotech: Fludioxonil′s effectiveness against the two-component histidine kinase Bos1 in Botrytis cinerea was explored, revealing its binding mode and molecular mechanism. This research underscores its critical role as a fungicide in agricultural biotechnology, providing insights that could lead to improved crop protection strategies (Yin et al., 2024).
  • Fludioxonil biochemical research for pathogen resistance: The study on Fusarium species causing soybean root rot examined the genetic basis of differing sensitivities to DMI fungicides, including fludioxonil. This contributes to a deeper understanding of fungal resistance mechanisms, enhancing the development of more effective fungicidal treatments (Zhang et al., 2024).
  • Fludioxonil antifungal properties in plant disease control: Research characterized fludioxonil and phenamacril dual resistant mutants of Fusarium graminearum, highlighting fludioxonil′s critical role in managing resistance in pathogens and its ongoing relevance in managing crop diseases (Wen et al., 2024).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74123
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fludioxonil
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
131341-86-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)