Przejdź do
46105
Irgarol®
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-s-triazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.37
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-872-3
Beilstein/REAXYS Number:
792218
MDL number:
270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1
InChI
1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16)
InChI key
HDHLIWCXDDZUFH-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Irgarol is a registered trademark of Ciba Specialty Chemicals Corp.
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9918A3643A2929
Irgarol® PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46105
Irgarol®
description
PESTANAL®, analytical standard
description
Type II-A, Medium EEO
description
Type IV, Special High EEO
description
For pulsed field electrophoresis running gel
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)