As mentioned in the 'PROPERTIES' section, this product is supplied as a neat liquid. This material is essentiallly 100% Clomazone and is not diluted in a solvent. Please see the link below to review the product specifications:
https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIGMA/46120
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 544,00 zł |
Informacje o tej pozycji
544,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CON(Cc2ccccc2Cl)C1=O
InChI
1S/C12H14ClNO2/c1-12(2)8-16-14(11(12)15)7-9-5-3-4-6-10(9)13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
KIEDNEWSYUYDSN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ecological risk assessment of Clomazone in Northeast China: A study analyzed the presence and distribution of herbicide residues, including Clomazone, in soils across the Mollisols region, assessing their ecological risks. This research highlights the environmental impact of such herbicides and informs crop safety protocols and regulatory standards (Li et al., 2024).
- Characterization of Clomazone sorption in agricultural soils: This research characterized the sorption behavior of Clomazone in various agricultural soils using different kinetic models, contributing to a better understanding of its environmental interactions and aiding in the improvement of its application strategies for effective weed control (Ðurović-Pejčev et al., 2023).
- Bioassay assessment of water toxicity including Clomazone: A study utilized bioassays to assess the toxicity of water samples from Brazilian rural areas, implicating several contaminants including Clomazone. The findings are crucial for evaluating the safety of drinking water and the implications of herbicide runoff in agricultural settings (Brucker et al., 2021).
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clomazone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
81777-89-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Clomazone, Pestanal TM, analytical standard, comes in liquid form. However there is no information about the solvent. Is it possible to know what is the solvent for this product? Kind Regards