Przejdź do
46121
Resorufin ethyl ether
suitable for fluorescence, ≥95% (UV)
Synonim(y):
7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one, Ethoxyresorufin, O7-Ethylresorufin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.24
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
225973
eCl@ss:
32150319
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (UV)
form
solid
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, alcohols: soluble
fluorescence
λex 464 nm; λem 540 nm in methanol(lit.), λex 571 nm; λem 585 nm in dealkylase(lit.)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1.Fc4c(F)c(F)c(OC(=O)CNC(=O)OCC5c6ccccc6-c7ccccc57)c(F)c4F
InChI
1S/C23H14F5NO4.C14H11NO3/c24-17-18(25)20(27)22(21(28)19(17)26)33-16(30)9-29-23(31)32-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15;1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h1-8,15H,9-10H2,(H,29,31);3-8H,2H2,1H3
InChI key
ZOSYTBPPLWBBKM-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Ethoxyresorufin (7-ER) is a substrate used in environmental toxicology studies to monitor ethoxyresorufin-O-deethylase catalytic activity in the EROD assay. The EROD assay monitors the induction of the xenobiotic-metabolizing enzyme cytochrome P-450 (CYP) 1A1 and is a widely used biomarker for exposure of wildlife to substances that bind the aryl hydrocarbon (Ah) receptor. It provides evidence of receptor-mediated induction of cytochrome P450-dependant monooxygenases (the CYP1A subfamily specifically) by xenobiotic chemicals.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Dealkylase substrate for the microfluorimetric analysis of microsomal cytochrome P-450
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E3763R3257B1532
description
suitable for fluorescence, ≥95% (UV)
description
≥98% (TLC), powder
description
redox indicator
description
CYP450 substrate
assay
≥95% (UV)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMF: soluble, alcohols: soluble, DMSO: soluble
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
water: 1 mg/mL, opaque
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resorufin ethyl ether
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)