Przejdź do
B1532
Resorufin benzyl ether
CYP450 substrate, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
7-Benzyloxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Benzyloxyresorufin, O7-Benzylresorufin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.31
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Resorufin benzyl ether, CYP450 substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC2=Nc3ccc(OCc4ccccc4)cc3OC2=C1
InChI
1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2
InChI key
XNZRYTITWLGTJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorimetric substrate for cytochrome P450-linked enzymes.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)