Przejdź do
46939
Fluorescein diacetate 5-maleimide
suitable for fluorescence
Synonim(y):
5-Maleimido-fluorescein diacetate, Fluorescein-5-maleimide diacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H17NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.44
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
eCl@ss:
32150917
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, dioxane: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase)
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C28H17NO9/c1-14(30)35-17-4-7-21-23(12-17)37-24-13-18(36-15(2)31)5-8-22(24)28(21)20-6-3-16(11-19(20)27(34)38-28)29-25(32)9-10-26(29)33/h3-13H,1-2H3
InChI key
WZBJWHQRQDEKOF-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescein diacetate 5-maleimide can be used as a substrate to prepare fluorescent Fe3O4 superparamagnetic nanoparticles (SPMNP) applicable in the subcellular fractionation process. It is also used in the surface modification of glass substrates to alter the surface properties.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Formation of conjugates with immunoreactant for photoluminometric immunoassay by fluorescent energy transfer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38132
description
suitable for fluorescence
description
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC), BioReagent
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase)
fluorescence
λex 490 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
form
solid
form
-
solubility
DMF: soluble, dioxane: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)