Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1077571
eCl@ss:
32160701
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
52-54 °C (lit.)
fluorescence
λex 470 nm; λem 528 nm in ethanol, λex 470 nm; λem 550 nm (Amino acid adducts)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan (NBD-F) is used as a protein, amino acid and drug fluorescent labeling reagent in HPLC pre-column derivatization procedures.
Useful for fluorescent labeling of amino acids and amines in HPLC
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?