The molecular weight of this product has not been determined. However, various sources have reported a base molecular weight of 504.4 g/mol. Historical information indicates a molecular weight range of 72-92 kDa. This material is a highly branched polysaccharide made up of arabinose and galactose units in a ratio of 1:6.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
825,00 zł
biological source
Ceratonia siliqua
Quality Segment
assay
~95% (HPLC)
form
powder
loss
≤5% loss on drying
color
white
solubility
1 g/L at 20 °C
cation traces
Ca: ≤1000 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, K: ≤1000 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤200 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤10 mg/kg, Ti: ≤5 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~95% (HPLC) | description - | description galactomannanase substrate | description saline suspension |
| biological source Ceratonia siliqua | biological source Ceratonia siliqua seeds | biological source - | biological source plant |
| assay ~95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility 1 g/L at 20 °C | solubility - | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form saline suspension |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Molecular weight of the D-Galacto-D-Mannan