Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2490,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (CHN)
form
solid
reaction suitability
reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
mp
120-125 °C
functional group
maleimide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C=C1)N(C(C=C2)=CC=C2N=C=O)C1=O
InChI
1S/C11H6N2O3/c14-7-12-8-1-3-9(4-2-8)13-10(15)5-6-11(13)16/h1-6H
InChI key
OJQSISYVGFJJBY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description purum, ≥97.0% (CHN) | description 99% |
| grade purum | grade - |
| assay ≥97.0% (CHN) | assay 99% |
| mp 120-125 °C | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) targeted protein degradation: suitable | technique(s) - |
| reaction suitability reagent type: linker | reaction suitability - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?