Przejdź do
50020
β-Glycerol phosphate disodium salt pentahydrate
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
β-GP, β-glycerolphosphate, Disodium β-glycerol phosphate pentahydrate, glycerol-2-phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
759,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7Na2O6P · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.11
UNSPSC Code:
41141710
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-464-3
Beilstein/REAXYS Number:
3744328
MDL number:
eCl@ss:
32160703
759,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
impurities
≤2% L-α-glycerol phosphate
loss
26-32% loss on drying
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.5H2O/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;;;;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
InChI key
PEMUISUYOHQFQH-UHFFFAOYSA-L
Application
β-Glycerolphosphate (Glycerol-2-Phosphate) is used in the development of hydrogels and scaffolds that have applications in tissue engineering and cell growth and differentiation.
Biochem/physiol Actions
Beta-Glycerophosphate is a classical serine-threonine phosphatase inhibitor used in kinase reaction buffers. BGP is often used in combination with other phosphatase/protease inhibitors for broad spectrum inhibition. It functions as an organic phosphate donor and has been used in culture media for mesenchymal stem cell differentiation to osteoblast-type cells. BGP is also used to buffer M17 media for Lactococcus culture in recombinant protein expression
Other Notes
Substrate for myo-inositol-1-phosphatase from bovine brain
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
35675G5422G9422
description
≥98.0% (NT)
description
A phosphate group donor in matrix mineralization studies that acts as a protein phosphatase inhibitor.
description
≤1.0 mol % L-α-isomer
description
BioUltra, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99% (titration)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97% (titration)
assay
-
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
impurities
≤2% L-α-glycerol phosphate
impurities
-
impurities
≤1.0 mol % L-α-isomer, ≤0.1% Inorganic phosphorus
impurities
≤0.5 mol % L-α-isomer, ≤0.1% Insoluble matter
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?