Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 688,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352201
688,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
mol wt
Mw 7,000-20,000
loss
≤10% loss on drying
color
white
useful pH range
6.0-8 (10 g/L)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
storage temp.
room temp
General description
Dextran is a polymer of anhydroglucose. It is composed of approximately 95% alpha-D-(166) linkages. The remaining (163) linkages account for the branching of dextran.
Application
Dextran sulfate is routinely used for the selective precipitation of lipoproteins, probe hybridization membrane-immobilized DNA, the release of DNA from DNA-histone complexes, and the inhibition of RNA binding to ribosomes.
Biochem/physiol Actions
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Dextrans for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Mw 7,000-20,000 | description - | description - | description OmniPur® Grade, Dextran Sulfate, 50% Solution Autoclaved. |
| solubility H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow | solubility H2O: 100 mg/mL, colorless to faintly greenish-yellow | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 10-30°C |
| color white | color - | color - | color haze-free tan to yellow |
| useful pH range 6.0-8 (10 g/L) | useful pH range 6.0-8.0 (10 g/L) | useful pH range - | useful pH range - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran sulfate sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?