Przejdź do
RES2029D-A7
Dextran sulfate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6320,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
23 730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32150313
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]20/D 75 to 105 °
mol wt
Mw 8000 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Free Inorganic Sulfate; tested, Chloride; tested
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
upstream processes
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Packaging
Product is available in the following package sizes:
RES2029D-A701X: 100 g container
RES2029D-A702X: 1 kg container
RES2029D-A707X: 10 g container
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3730OP5122790475
description
-
description
OmniPur® Grade, Dextran Sulfate, 50% Solution Autoclaved.
description
Mw 7,000-20,000
description
average mol wt 10,000
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
impurities
Free Inorganic Sulfate; tested, Chloride; tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
upstream processes
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran sulfate sodium salt
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)