Przejdź do
51416C
Minimum Essential Medium
with Earle′s Balanced Salts, with non-essential amino acids, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Minimum Essential Medium Eagle, MEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle is one of the most widely used synthetic cell culture media.
Application
Minimum Essential Medium has been used to culture U87 cells (glioblastoma cell line), to study the antitumor action of decane-1,2-diol derivatives. It has also been used to culture SK-Mel-28 (melanoma cell line) cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51415C51417C51411C
description
with Earle′s Balanced Salts, with non-essential amino acids, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with Earle′s Balanced Salts, with 25mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with Earle′s salts, with 2.0 mM L-glutamine, with 20.0 mM HEPES, with non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: no
components
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 840 mg/L
HEPES: 4766.4 mg/L
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: 10.62 mg/L
NaHCO3: 2200 mg/L
L-glutamine: 290 mg/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)