Przejdź do
51415C
Minimum Essential Medium
with Earle′s Balanced Salts, with 25mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Minimum Essential Medium Eagle, MEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160703
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51416C51417C56419C
description
with Earle′s Balanced Salts, with 25mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with Earle′s Balanced Salts, with non-essential amino acids, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with Earle′s salts, with 2.0 mM L-glutamine, with 20.0 mM HEPES, with non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
dry powder
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: no
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
components
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.62 mg/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: 840 mg/L
HEPES: 4766.4 mg/L
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 11 mg/L
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-52-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)