Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 484,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
484,00 zł
product line
BioUltra
Quality Segment
concentration
~8 M in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.005% formaldehyde (HCHO), ≤0.05% biuret
refractive index
n20/D 1.40
pH
8.0-10.0 (25 °C)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.02
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ~8 M in H2O | description 40 % (w/v) in H2O | description suitable for microbiology, 40% in H2O | description Molecular Biology Grade, End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent. |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) microbiology, clinical testing | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| pH 8.0-10.0 (25 °C) | pH - | pH - | pH - |
| impurities ≤0.005% formaldehyde (HCHO), ≤0.05% biuret, insoluble matter, passes filter test | impurities - | impurities - | impurities - |
| refractive index n20/D 1.40 | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| UV absorption λ: 280 nm Amax: 0.02, λ: 260 nm Amax: 0.03 | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
At what temperature is this product to be stored?
1 answer-
This product should be stored in room temperature.